Kluczowe dokumenty
440272
Dichlorodimethylsilane
≥99.5%
Synonim(y):
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Klucz InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Over the past several years, Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly known methods such as: Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi (Zn) cross-couplings.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
440272-1L | 4061832253206 |
440272-100ML | 4061837534324 |
440272-250ML |