419311
Sodium carboxymethyl cellulose
average Mw ~250,000, degree of substitution 0.7
Synonim(y):
Carboxymethylcellulose sodium salt
About This Item
Postać
powder
temp. samozapłonu
698 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~250,000
zakres etykietowania
0.7 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
mp
260 °C (dec.)
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Klucz InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- food processing
- textiles
- detergents, and drugs
- a stabilizer in the preparation of nanoparticles
- a binder for the formation of electrodes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1