Kluczowe dokumenty
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Synonim(y):
Silane Treatment
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1332-01
warunki przechowywania
dry at room temperature
protect from light
kolor
Colorless
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Opis ogólny
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
Zastosowanie
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1