Merck
235695
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
98%
Synonim(y):
2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, oktametylo-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoksatetrasilokan
About This Item
Wzór liniowy:
[-Si(CH3)2O-]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.62
Beilstein:
1787074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
1 (vs air)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Klucz InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) is a volatile methylsiloxane (VMS) with a relatively low molecular weight. This silicone fluid has a silicon-oxygen bond in a cyclic arrangement and methyl groups are attached to the silicon atom. D4 can be used in the manufacture of silicone based polymers for use in medical devices and personal care products.
Zastosowanie
D4 can be polymerized through ring opening mechanism with a rare earth solid super acid as a catalyst for potential usage in the synthesis of vinyl coated polydimethylsiloxane (PDMS). It may also be used as a probe liquid for nuclear magnetic resonance cryoporometry (NMRC) to analyze the pore size distribution (PSD) of oil-bearing tight sandstone. Chemical vapor deposition (CVD) of D4 may be utilized for the preparation of siloxane based thin films.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocatalytic oxidation of octamethylcyclotetrasiloxane (D4): Towards a better understanding of the impact of volatile methyl siloxanes on photocatalytic systems.
Lamaa L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 156, 438-446 (2014)
Synthesis of vinyl end-capped polydimethylsiloxane by ring opening polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane (D4) catalyzed by rare earth solid super acid SO42-/TiO2/Ln3+.
Yang X, et al.
Polymer International, 63(2), 347-351 (2014)
Hot-filament chemical vapor deposition of organosilicon thin films from hexamethylcyclotrisiloxane and octamethylcyclotetrasiloxane.
Lewis HGP
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), F212-F220 (2001)
Stephanie Watermann et al.
Metabolites, 11(1) (2021-01-13)
1H NMR spectroscopy, in combination with chemometric methods, was used to analyze the methanol/acetonitrile (1:1) extract of walnut (Juglans Regia L.) regarding the geographical origin of 128 authentic samples from different countries (France, Germany, China) and harvest years (2016-2019). Due
Applying octamethylcyclotetrasiloxane as a probe liquid for characterizing the pore size distribution of oil-bearing tight sandstones by nuclear magnetic resonance cryoporometry.
Liu Biao, et al.
Marine and Petroleum Geology, 88(2), 814-825 (2017)
Produkty
Dr. Tan and researcher introduce recent trends in Self-healing Soft Electronic Materials and Devices. The emergence of smart, functional SHPs will be highly beneficial to the advancement of the next-generation self-healing soft electronic devices. Autonomously self-healing devices could help to minimize the need for repair or replacement of electronics and machines, potentially reducing the cost of materials and reducing electronic waste.