Kluczowe dokumenty
796859
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
95%
Synonim(y):
Cyclohexadimethylsiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
ciąg SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Klucz InChI
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)