Merck
291234
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dilaurate
95%
Synonim(y):
DBTDL
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn[OCO(CH2)10CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.56
Beilstein:
4156980
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 160 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Dibutyltin dilaurate, also known as dibutyltin didodecanoate, is a dibutyltin laurate hydroxide intermediate that is commonly used as a catalyst. It is also used in the transesterification reaction.
Zastosowanie
Dibutyltin dilaurate is used as a catalyst in:
  • The synthesis of polyurethane (PU) and polyhydroxyurethane (PHU) prepolymers and lignin urethane.
  • A protocol for the covalent attachment of poly(ethylene glycol) (PEG) to silicon oxide to form a hydrophilic non-fouling surface.
  • Preparation of polymers by reacting hydroxyl-terminated macromonomers and aliphatic diisocyanates.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
thymus, thymus,Immune system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 - 379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
189 - 193 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Derivatization of pillared silicon substrates using poly (ethylene glycol) and 1-dodecanethiol.
White A
Journal of undergraduate neuroscience education : JUNE : a publication of FUN, Faculty for Undergraduate Neuroscience, 7(1), 91-98 (2007)
Mei Li et al.
ACS omega, 5(1), 529-536 (2020-01-21)
A tung-oil-based polyphenol (ATOM), containing the phenolic hydroxyl group, was synthesized from tung oil and 4-maleimidophenol by the Diels-Alder addition reaction. Then self-healing thermosetting polyurethanes were prepared from ATOM and the polyurethane prepolymer. The chemical structure and cross-link network were
Preparation of polyurethane/acrylic hybrid nanoparticles via a miniemulsion polymerization process.
Li M
Macromolecules, 38(10), 4183-4192 (2005)
Catalytic mechanisms of triphenyl bismuth, dibutyltin dilaurate, and their combination in polyurethane?forming reaction.
Luo S
Journal of Applied Polymer Science, 65(6), 1217-1225 (1997)
Zengping Liu et al.
Nature biomedical engineering, 3(8), 598-610 (2019-04-10)
Internal-tamponade agents are crucial surgical adjuncts in vitreoretinal surgery. Clinically used endotamponade agents act through buoyancy forces, yet can result in prolonged post-operative positioning, temporary loss of vision, raised intra-ocular pressure, cataract formation or the need for additional removal surgery.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
291234-100G4061838252876
291234-5G4061826574232
291234-25G4061826572146
291234-2KG4061838126344
291234-500G4061838252883