Merck
372358
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(methyl)silane
technical grade, 90%
Synonim(y):
Methyltriacetoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3SiCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
Beilstein:
1788668
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
bp
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
gęstość
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
Klucz InChI
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silicone Vapor Poisoning of Catalytic Methane Sensors
Chilton, J. E., et al.
Proceedings of the fourth WVU Conference on Coal Mine Electrotechnology (1978)
A Udagama et al.
The Journal of prosthetic dentistry, 48(1), 86-88 (1982-07-01)
The urethanes, PVC, acrylic resins, and silicones are still the most popular among a large number of materials being used to fabricate facial prostheses. Each material has advantages and disadvantages. The ideal material is not yet available. It was found
Solvation of lithium salts within single-phase dimethyl siloxane bisphenol-A carbonate block copolymer.
Spiegel EF, et al.
Polymer, 41(9), 3365-3369 (2000)