Merck
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane
98%
Synonim(y):
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.39
Beilstein:
1795316
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
tw
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
Klucz InChI
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)