Merck
431117
Sigma-Aldrich
Diacetoxydimethylsilane
98%
Synonim(y):
Dimethyldiacetoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Si(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.24
Beilstein:
1769843
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−12.5 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
Klucz InChI
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)