Merck
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.23
Beilstein:
1744463
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
35 mmHg ( 30 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107.5 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)