Merck
362824
Sigma-Aldrich
Acetyltrimethylsilane
97%
Synonim(y):
1-(Trimethylsilyl)ethanone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.23
Beilstein:
2071361
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
REDWSDBFBCDPNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetyltrimethylsilane is an organosilicon compound that is commonly used as a protective agent for alcohols and amines in organic synthesis. It is also used as a reagent in various reactions, which includes trimethylsilylation, condensation, carbon-carbon bond formation, and reductive amination reactions.
Zastosowanie
Acetyltrimethylsilane can be used as a reagent in the synthesis of dihydrophenanthrenes via a C-C insertion reaction. It is also used as a source of carbanion in the synthesis of unsymmetrical biaryls by carbanion-induced ring transformation of 2H-pyran-2-ones under mild basic conditions.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 26, 6285-6285 (1985)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric