Key Documents
153583
1-(Trimethylsilyl)imidazole
96%
Synonim(y):
N-Trimethylsilylimidazole, TMSI, TSIM
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?