Kluczowe dokumenty
85432
Silylating mixture II according to Horning
for GC derivatization, LiChropur™
Synonim(y):
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture, BSA+TMCS+TMSI 3:2:3, TMSIm/BSA/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
Klucz InChI
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Komponenty
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs