Merck
85431
Supelco
Silylating mixture I according to Sweeley
for GC derivatization, LiChropur
Synonim(y):
Chlorotrimethylsilane – hexamethyldisilazane mixture, Sylon HTP, hexamethyldisilazane/chlorotrimethylsilane/pyridine = 2:1:10 (v/v/v), HMDS + TMCS
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
opis
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
Klucz InChI
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Learn more in the Product Information
Komponenty
hexamethyldisilazane : chlorotrimethylsilane : pyridine = 2:1:10 (v/v)
Inne uwagi
Useful silylating mixture for the silylation of hydroxy-compounds
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
BSA+TMCS for GC derivatization, LiChropur™, 93.0-97.0% (GC)
Supelco
15256
BSA+TMCS
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Sweeley, C.C., et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 2497-2497 (1963)
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs