Merck
92751
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)imidazole
≥98.0%
Synonim(y):
N-Trimethylsilylimidazole, TMSI, TSIM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.26
Beilstein:
606148
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
≥98.0%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-(Trimethylsilyl)imidazole may be used as an effective alternative to N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) and N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) for the efficient silylation of Ti-MCM-41, a titanium substituted mesoporous molecular sieve. This process enhances the hydrophobicity and catalytic activity of Ti-MCM-41 catalyst for cyclohexene epoxidation with aqueous hydrogen peroxide.
Inne uwagi
Powerful silylating agent, particularly for alcohols; Synthesis of acyl imidazolides
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Silylation of Ti?MCM?41 by trimethylsilyl?imidazole and its effect on the olefin epoxidation with aqueous H 2 O 2.
Bu J & Rhee HK
Catalysis Letters, 66(4), 245-249 (2000)
Lukas Schmidt et al.
Archives of toxicology, 91(2), 677-687 (2015-12-19)
We studied the human in vivo metabolism and the elimination kinetics of α-pinene (αPN), a natural monoterpene which commonly occurs in the environment. Four volunteers were exposed to a single oral dose of 10 mg αPN. Each subject provided one pre-exposure
J.D. Nicholson
Analyst, 103, 193-193 (1978)
G.S. Bates et al.
Tetrahedron Letters, 4423-4423 (1976)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)