Merck
91420
Supelco
Chloroatranol
analytical standard
Synonim(y):
3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
Beilstein:
2092023
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(C1=C(O)C(Cl)=C(C)C=C1O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-4-2-6(11)5(3-10)8(12)7(4)9/h2-3,11-12H,1H3
Klucz InChI
IOTAGSGSURFFDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroatranol jest produktem degradacji chloroatranoryny. Jest on identyfikowany jako jeden z głównych alergenów kontaktowych w absolutnym mchu dębowym, ekstrakcie z porostów szeroko stosowanym w przemyśle perfumeryjnym.
Zastosowanie
Chloroatranol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w perfumach, i próbkach absolutu z mchu dębowego różnymi technikami chromatograficznymi.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)