Kluczowe dokumenty
W433400
Pentadecanoic acid
99%
Synonim(y):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
99%
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?