Kluczowe dokumenty
95594
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
gęstość
0.995 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1CCC(CCCC(C)(C)O)=CC1
InChI
1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
Klucz InChI
ORMHZBNNECIKOH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
275.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
135.1 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?