Kluczowe dokumenty
223999
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
suitable for scintillation, 99%
Synonim(y):
BBOT
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
metody
titration: suitable
kolor
yellow to green
mp
199-201 °C (lit.)
rozpuszczalność
toluene: 50 mg/mL
gęstość
1.272 g/cm3 at 20 °C
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥47000 at 372-374 nm in dioxane
przydatność
suitable for scintillation
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
Klucz InChI
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?