Key Documents
246816
1,6-Hexanediol diacrylate
technical grade, 80%
Synonim(y):
Hexamethylene glycol diacrylate, Hexane-1,6-diyl diacrylate, HDODA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
80%
Postać
liquid
zawiera
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-11(13)15-9-7-5-6-8-10-16-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Klucz InChI
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A monomer for the synthesis of poly(1,6-hexanediol diacrylate) (PHDA)-based polymer microspheres and bifunctional microcapsules. The resulting PHDA-based polymer embedded with TiO2 nanoparticles finds uses in various potential applications in fields such as sensing, drug delivery, and photonics.
- A sensitizer in the UV-curable inks commonly used in the printing industry.
- A cross-linking agent in conjunction with a photocatalytic system to modify cellulose material. The resulting crosslinked cellulose material finds uses in various potential applications such as paper manufacturing, textiles, and biomedical devices.
- A monomer in the synthesis of polyurethane acrylate (PUA) which is used to produce polymer electrolytes for use in lithium batteries.
- A resin (copolymer of 1,6-hexanediol diacrylate and styrene) by suspension polymerization, which is applicable in the preparation of hydrophobic peptide sequences.
- Monodispersed poly(HDDA)/TiO2 microspheres, applicable in the degradation of methylene blue.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?