Merck
437441
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 575
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 575
zawiera
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467
lepkość
57 cP(25 °C)(lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings.
Cechy i korzyści
Contributes to chemical resistance, flexibility, adhesion, low shrinkage, abrasion resistance and impact strength.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chueh-Yu Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(48), 7970-7978 (2015-10-29)
Microparticles with complex 3D shape and composition are produced using a novel fabrication method, optical transient liquid molding, in which a 2D light pattern exposes a photopolymer precursor stream shaped along the flow axis by software-aided inertial flow engineering.
Ruohong Shi et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(37), e2002946-e2002946 (2020-08-11)
Hydrogels with the ability to change shape in response to biochemical stimuli are important for biosensing, smart medicine, drug delivery, and soft robotics. Here, a family of multicomponent DNA polymerization motor gels with different polymer backbones is created, including acrylamide-co-bis-acrylamide
Produkty
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Protokoły
We presents an article regarding Polymer Analysis by NMR.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
437441-500ML4061832119359
437441-100ML4061832119311