Merck
725676
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 3,700, acrylamide, ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
H2CCHC(O)NH(CH2CH2O)n CH2CH2NHC(O)CHCH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, average Mn 3,700, contains ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 3,700
zawiera
≤1,500 ppm HQ as inhibitor
temp. przejścia
Tm 50-54 °C
Ω-koniec
acrylamide
α-koniec
acrylamide
temp. przechowywania
−20°C
Uwaga dotycząca przygotowania
Synthesized with an initial concentration of ≤1,500 ppm MEHQ
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Lubich et al.
Pharmaceutical research, 33(9), 2239-2249 (2016-06-09)
Recent findings demonstrated anti-PEG antibody formation in some healthy individuals and patients who have not received PEGylated biotherapeutics. Some of these findings evoked criticism because of shortcomings in the antibody assays used. To better understand this topic, we established robust
Produkty
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity