Merck
929778
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 6000
Synonim(y):
Hydrożel PEG, PEG diakrylamid, PEGDAAm
About This Item
Wzór liniowy:
H2CCHC(O)NH(CH2CH2O)n CH2CH2NHC(O)CHCH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Formularz
fine powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn 6000
average Mn 6000
zawiera
≥50 ppm MEQH as inhibitor
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-koniec
acrylamide
α-koniec
acrylamide
Opis ogólny
Poli(glikol etylenowy) (PEG) diakrylamid jest liniowym, homobifunkcyjnym, sieciującym polimerem PEG z dwiema grupami akrylamidowymi. Diakrylamid PEG zastępuje niestabilne wiązania estrowe powszechnie stosowanych sieciujących diakrylanów PEG stabilnymi hydrolitycznie amidami.
Zastosowanie
Diakrylamid PEG jest biokompatybilnym, hydrofilowym polimerem powszechnie stosowanym do tworzenia usieciowanych sieci polimerowych i hydrożeli PEG. Usieciowane sieci mogą być tworzone poprzez polimeryzację indukowaną inicjatorem rodnikowym i fotopolimeryzację. Ze względu na stabilne wiązanie amidowe, diakrylamid PEG może być stosowany do przygotowywania hydrożeli odpowiednich do badań długoterminowych i eliminowania niespecyficznej degradacji hydrożeli. Grupy funkcyjne akrylamidu mogą być również poddane reakcji z peptydowymi substancjami sieciującymi zawierającymi tiol, w celu utworzenia enzymatycznie wrażliwych sieci usieciowanych. Diakrylamid PEG ma liczne zastosowania w inżynierii tkankowej, druku 3D i dostarczaniu leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)