Kluczowe dokumenty
799629
Sigma-Aldrich
EncapGel-Cx Kit, chemically crosslinkable sIPN hydrogel kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
EncapGel-Cx Kit to gotowy do użycia, chemicznie usieciowany zestaw hydrożelowy do enkapsulacji i dostarczania leków, biomolekuł i komórek. Hydrożel ten łączy w sobie trwałość syntetycznych polimerów i biowchłanialność naturalnych białek, tworząc biokompatybilną platformę dostarczania. Biodegradowalna matryca pozwala na czasowo i przestrzennie kontrolowane dostarczanie. Zastosowania obejmują:
  • Zlokalizowane dostarczanie małych cząsteczek, białek, kwasów nukleinowych i środków terapeutycznych opartych na komórkach.
  • Inżynieria tkankowa
  • Medycyna regeneracyjna
Informacje prawne
ENCAPGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)