Key Documents
799610
Sigma-Aldrich
EncapGel-UV Kit, photo-crosslinkable sIPN hydrogel kit
About This Item
NACRES:
NA.23
Powiązane kategorie
Zastosowanie
EncapGel-UV Kit is a ready-to-use, UV- crosslinked hydrogel kit for the encapsulation and delivery of drugs, biomolecules, and cells. This hydrogel fuses the durability of synthetic polymers and the biorecognition of natural proteins to create a biocompatible delivery platform. The biodegradable matrix allows for temporally and spacially controlled delivery. Applications include:
  • Localized delivery of small molecules, proteins, nucleic acids, and cellular-based therapeutics
  • Tissue engineering
  • Regenerative medicine
Informacje prawne
ENCAPGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3