Merck
929808
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 2,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, Hydrożel PEG, PEG diakrylamid, PEGDAAm
About This Item
Wzór liniowy:
H2CCHC(O)NH(CH2CH2O)n CH2CH2NHC(O)CHCH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 2000, contains MEHQ as stabilizer
Formularz
low-melting solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn 2000
average Mn 2000
zawiera
MEHQ as stabilizer
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-koniec
acrylamide
α-koniec
acrylamide
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Poli(glikol etylenowy) (PEG) diakrylamid jest liniowym, homobifunkcyjnym, sieciującym polimerem PEG z dwiema grupami akrylamidowymi. Diakrylamid PEG zastępuje niestabilne wiązania estrowe powszechnie stosowanych sieciujących diakrylanów PEG stabilnymi hydrolitycznie amidami.
Zastosowanie
Diakrylamid PEG jest biokompatybilnym, hydrofilowym polimerem powszechnie stosowanym do tworzenia usieciowanych sieci polimerowych i hydrożeli PEG. Usieciowane sieci mogą być tworzone poprzez polimeryzację indukowaną inicjatorem rodnikowym i fotopolimeryzację. Ze względu na stabilne wiązanie amidowe, dakrylamid PEG może być stosowany do przygotowywania hydrożeli odpowiednich do badań długoterminowych i eliminowania niespecyficznej degradacji hydrożeli. Grupy funkcyjne akrylamidu mogą być również poddane reakcji z peptydowymi substancjami sieciującymi zawierającymi tiol w celu utworzenia enzymatycznie wrażliwych sieci usieciowanych. Diakrylamid PEG ma liczne zastosowania w inżynierii tkankowej, druku 3D i dostarczaniu leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)