918881
NanoFabTx™ PEG-PCL drug formulation screening kit
for synthesis of PEGylated nanoparticles
Synonim(y):
Drug delivery reagent kit, NanoFabTx reagent kit, Nanoparticle synthesis kit, PEG-PCL
About This Item
Polecane produkty
opis
Drug loading screening kit, for synthesis of PEGylated PCL nanoparticles
Kit components :
PEGPCL-L(915203-500mg)
PEGPCL-H(912549-500mg)
PEGPCL-UH (917788-500mg)
Stabilizer-Nano (907766-5g)
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- A Nanoprecipitation protocol to prepare drug-encapsulated nanoparticles in standard laboratory glassware.
- A Microfluidics protocol using commercial platforms or syringe pumps.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use nanoformulation kit for PEGylated PCL nanoparticles
- Choose from either nanoprecipitation or microfluidics-based protocols
- Create specifically sized, biodegradable, PEGylated PCL nanoparticles
- Maximize the encapsulation of hydrophobic drugs
- Three different PEGylated PCLs are included
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.