Kluczowe dokumenty
909637
Sigma-Aldrich
NanoFabTx PLGA-nano
for synthesis of 100 and 200 nm particles
Synonim(y):
NanoFabTx, Zestaw do nanoformulacji PLGA, Zestaw odczynników NanoFabTx
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NC.25
opis
PLGA nanoparticle screening kit for synthesis of 100 and 200 nm particles
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw odczynników NanoFabTx PLGA-nano to zestaw do nanoformulacji przeznaczony do syntezy nanocząstek poli(kwasu mlekowego-co-glikolowego) (PLGA) o określonych rozmiarach, zawierających leki. Zestaw odczynników NanoFabTx PLGA-nano zawiera odczynniki (PLGA i stabilizator) oraz protokoły do syntezy nanocząstek polimerowych o wielkości od 75 do 200 nm. Jeden z protokołów opisuje sposób użycia zestawu ze standardowym szkłem przy użyciu metody nanoprecypitacji lub wypierania rozpuszczalnika. Drugi protokół opisuje sposób użycia zestawu z NanoFabTx Microfluidic - nano device kit (nr kat. 911593) do wytwarzania nanocząstek przy użyciu metod mikroprzepływowych.
Zastosowanie
Dzięki zestawowi odczynników NanoFabTx PLGA-nano użytkownicy mogą uprościć swoje metody syntezy nanocząstek PLGA i eksperymenty z ładowaniem leków. Nasze protokoły opisują, jak dostroić parametry syntezy, aby uzyskać monodyspersyjne nanocząstki o wielkości 75 nm, 200 nm lub dowolnej wielkości pomiędzy nimi. W rezultacie zestaw umożliwia użytkownikom syntezę i testowanie różnych rozmiarów cząstek oraz identyfikację idealnego rozmiaru i obciążenia lekiem nanonośników PLGA dla ich zastosowań badawczych. Uzyskane cząstki są biokompatybilne i biodegradowalne i mogą być dalej modyfikowane w celu ukierunkowania na określone tkanki lub zapewnienia powolnego i długotrwałego uwalniania leku. PLGA to biokompatybilny i biodegradowalny polimer, który został zatwierdzony przez FDA do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych i który jest szeroko stosowany w systemach dostarczania leków do długotrwałego uwalniania wielu różnych rodzajów cząsteczek terapeutycznych. Nanonośniki na bazie PLGA mogą być stosowane do kapsułkowania zarówno leków hydrofobowych, takich jak kurkumina, jak i leków lipofilowych, takich jak docetaksel. Nanonośniki PLGA syntetyzowane za pomocą zestawów NanoFabTx nadają się do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak onkologia, immunoonkologia, dostarczanie genów i szczepionek. Nanocząstki polimerowe są przydatne do dożylnego lub ogólnoustrojowego dostarczania cząsteczek leków. Na przykład, polimerowe nanonośniki poprawiają rozpuszczanie i rozpuszczalność leków hydrofobowych i lipofilowych. Ponadto, niewielki rozmiar polimerowych nanonośników sprawia, że znacznie częściej niż większe mikrocząsteczki omijają one układ siateczkowo-śródbłonkowy i układ dopełniacza, co zwykle prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania w krążeniu. Ponadto nanocząsteczki mogą przechodzić przez barierę krew-mózg, przez naczynia krwionośne guza i mogą wnikać do komórek poprzez pinocytozę.
Cechy i korzyści
  • Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
  • Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych nanocząstek
  • Do wyboru są standardowe protokoły nanoprecypitacji oparte na naczyniach szklanych lub protokoły oparte na mikroprzepływach.
  • Zoptymalizowane do wytwarzania nanocząstek o wielkości 75-200 nm w procesie nanoprecypitacji lub mikroprzepływu o niskiej polidyspersyjności
  • Oparte na nietoksycznych, biodegradowalnych polimerach
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaurav Kumar et al.
Critical reviews in therapeutic drug carrier systems, 29(2), 149-182 (2012-04-06)
Drug-loaded polylactide-co-glycolide (PLGA) nanoparticles have been extensively studied and have a practical impact on drug delivery. Many PLGA-based nanoformulations have reached different stages of preclinical development; however, they present distinct challenges for researchers. This review discusses some of the challenges
L Martin-Banderas et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 13(1), 58-69 (2012-09-15)
This article presents the potential of PLGA nanoparticles for the oral administration of drugs. Different strategies are used to improve oral absorption of these nanoparticles. These strategies are based on modification of nanoparticle surface properties. They can be achieved either
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.