907782
NanoFabTx™ reagent
PLGA-Nano
Synonim(y):
PLGA-Nano
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx™, PLGA-Nano jest składnikiem naszych zestawów do formulacji leków NanoFabTx™ (909637, 917737), które zawierają dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx™, PLGA-Nano jest polimerem poli(kwas mlekowy-co-glikolowy) (PLGA). PLGA jest biokompatybilnym i biodegradowalnym polimerem, który był szeroko stosowany w systemach dostarczania leków do kontrolowanego uwalniania wielu różnych rodzajów cząsteczek terapeutycznych.
Zastosowanie
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)