Kluczowe dokumenty
911631
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Micro
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a component of our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize microparticles 1-30 μm in size. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a polymer stabilizer.
Zastosowanie
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)