911860
NanoFabTx™ microfluidic - micro
device kit for synthesis of 1-5 μm particles
Synonim(y):
Mikrocząsteczka, Nanoformulacja, Zestaw mikroprzepływowy, Zestaw urządzeń NanoFabTx™
About This Item
Polecane produkty
opis
Microfludic device kit for synthesizing 1-5 μm microparticles
Kit components :
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Protokoły mikroprzepływowe krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców ds. formulacji
- Zoptymalizowany do wytwarzania monodyspersyjnych mikrocząstek o dowolnym rozmiarze od 1 do 5 μm
- Ułatwia prostą optymalizację enkapsulacji leku i wydajności ładowania mikrocząstek
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.