Kluczowe dokumenty
900364
Sigma-Aldrich
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 980 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonim(y):
Nanopręty Au
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
stężenie
35 μg/mL in H2O
Długość
57-61 nm
średnica
10 nm
pH
5
temp. przejścia
flash point >230 °F
gęstość
0.9919 g/mL
λmaks.
980 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
  • Pik wzdłużny = 980 nm (± 15 nm)
  • Absorbancja wzdłużna OD =1
  • Pik poprzeczny = 513 nm (± 5 nm)
  • Absorbancja poprzeczna OD = 0,2
Zastosowanie
Dzięki doskonałym właściwościom optycznym wynikającym z rezonansu plazmonów powierzchniowych, złote nanorody znajdują zastosowanie w obrazowaniu biomedycznym, dostarczaniu leków i terapii fototermicznej. Nanorody pokryte cytrynianem są niecytotoksyczne w porównaniu do nanorodów pokrytych CTAB i dobrze nadają się do zastosowań biomedycznych.
Przestroga
Do not freeze.
Informacje prawne
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z metodami zastrzeżonymi w patentach U.S. Pat. Nr 8,956,440 i 8,241,922.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Prit Manish Lakhani et al.
Nanotechnology, 26(43), 432001-432001 (2015-10-09)
Photothermal therapy, also referred to as optical hyperthermia or photothermal ablation, is an emerging strategy for treating solid tumours. Colloidal gold converts the absorbed light into localized heat via a non-radiative mechanism, surface plasmon resonance, which ablates the solid tumours.
Mohan Singh et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 12(3), 481-490 (2016-06-10)
Gold nanoparticles are chemically fabricated and tuned to strongly absorb near infrared (NIR) light, enabling deep optical penetration and therapy within human tissues, where sufficient heating induces tumour necrosis. In our studies we aim to establish the optimal gold nanorod