Merck
716812
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Poziom jakości
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
>30 μg/mL in H2O
śr. × dł.
10 nm × 38 nm , ±10%
zanieczyszczenia
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
średnica
10 nm
pH
3-5
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C
λmaks.
780 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zinc standard for biochemical research: A study in Micromachines reported the development of a novel thin-layer flow cell sensor system that utilizes a zinc standard solution for heavy metal ion detection. This application highlights the utility of high-purity zinc standards in enhancing the sensitivity and specificity of biochemical assays, particularly in environmental monitoring and public health sectors (Xiao et al., 2024).
Właściwości fizyczne
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Informacje prawne
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Zobacz wszystko