Kluczowe dokumenty
716820
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Polecane produkty
Postać
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Poziom jakości
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
>30 μg/mL in H2O
śr. × dł.
10 nm × 41 nm ± 10%
zanieczyszczenia
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
średnica
10 nm
pH
3-5
gęstość
1 g/mL at 25 °C
λmaks.
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Właściwości fizyczne
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.