Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
716944
Sigma-Aldrich
Gold nanowires
diam. × L 30 nm × 4,500 nm, dispersion (H2O), contains CTAB as stabilizer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Masa cząsteczkowa:
196.97
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion (H2O)
nanowires
Poziom jakości
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
≥50 μg/mL
śr. × dł.
30 nm × 4,500 nm
pH
3.0-5.0
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<20% CV, monodispersity)
>95 (nanowires)
temp. przechowywania
2-8°C
Właściwości fizyczne
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Informacje prawne
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Surface-enhanced Solar Energy Conversion Systems Using Gold and Silver Nanoparticles
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
716944-10ML4061837804502