Merck
695726
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Synonim(y):
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
mp
125-130 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
Klucz InChI
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Czystość nie obejmuje rozpuszczalnika krystalizacji. Może zawierać do 10% dichlorometanu.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)