Merck
595721
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Synonim(y):
(R)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (R)-3,3′-Dibromo-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (R)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (R)-Dibromo-BINOL, (R)-Dibromo-bi-2-naphthol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
256-260 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cc2c(c(c1O)c3c4c(cc(c3O)Br)cccc4)cccc2
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
Klucz InChI
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(R)-(+)-3,3′-dibromo-1,1′-bi-2-naftol reaguje z tert-butlenkiem cyrkonu(IV) tworząc chiralny kompleks cyrkonu, który może wydajnie katalizować:
  • antyselektywne katalityczne asymetryczne reakcje aldolowe eterów sililoenolowych z aldehydami
  • asymetryczna wewnątrzcząsteczkowa [3+2] cykloaddycja hydrazonu/olefin
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly anti-selective catalytic asymmetric aldol reactions.
Ishitani H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(22), 5403-5404 (2000)
Asymmetric intramolecular [3+2] cycloaddition reactions of acylhydrazones/olefins using a chiral zirconium catalyst.
Kobayashi S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(46), 13678-13679 (2002)
Produkty
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
Przedstawiamy artykuł dotyczący BINOLU i pochodnych.