Merck
248932
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
≥98%
Synonim(y):
(R)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (R)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.29
Beilstein:
4713363
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
[P]1(=O)(Oc2c(c5c(cc2)cccc5)c3c4c(ccc3O1)cccc4)O
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
Klucz InChI
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(R)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate is an organocatalyst that can be used:       
  • To facilitates the controlled ring-opening homopolymerization and copolymerization of ε-caprolactone (cyclic ester).        
  • As an additive along with a copper catalyst to achieve the highest catalytic activity in Sonogashira-type reactions.
A chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions.
Used in a chiral Bronsted acid catalyzed enantoselective Mannich reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alper, H. Hamel, N.
Journal of the American Chemical Society, 112, 2803-2803 (1990)
Pirrung, M.C. Zhang, J.
Tetrahedron Letters, 33, 5987-5987 (1992)
Craig, J.C. Ansari, A.M.
Chirality, 5, 188-188 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 112, 2803-2803 (1990)
Tetrahedron Letters, 33, 5987-5987 (1992)