Merck
689890
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
greener alternative
≥97.0% (qNMR)
Synonim(y):
(11bR)-4-Hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate, (R)-TRIP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H57O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
752.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (qNMR)
Postać
lumps
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupa funkcyjna
phosphate
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c-4c2OP(O)(=O)Oc5c(cc6ccccc6c-45)-c7c(cc(cc7C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H57O4P/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47-48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)54-55(51,52)53-49(43)47)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32H,1-12H3,(H,51,52)
Klucz InChI
AGQAQYPGJDBIQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Versatile organocatalyst. Uses include asymmetric reductive amination, enantioselective Diels-Alder reactions and asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC). Can be used in cooperation with chiral iridium complexes to catalyze greener asymmetric reductive amination using hydrogen gas.
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)