Kluczowe dokumenty
689785
(S)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
≥97.0% (qNMR)
Synonim(y):
(11bS)-4-Hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (S)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate, (S)-TRIP
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (qNMR)
Formularz
lumps
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupa funkcyjna
phosphate
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c-4c2OP(O)(=O)Oc5c(cc6ccccc6c-45)-c7c(cc(cc7C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H57O4P/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47-48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)54-55(51,52)53-49(43)47)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32H,1-12H3,(H,51,52)
Klucz InChI
AGQAQYPGJDBIQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?