Merck
688320
Sigma-Aldrich
(S)-VAPOL hydrogenphosphate
Synonim(y):
(S)-18-Hydroxy-8,9-diphenyl-diphenanthro[4,3-d:3′,4′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-18-oxide, (S)-2,2′-Diphenyl-3,3′-biphenanthryl-4,4′-diyl phosphate, (S)-VAPOL phosphoric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H25O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +412°, c = 1 in chloroform
mp
>400 °C
grupa funkcyjna
phenyl
phosphate
ciąg SMILES
[P]1(=O)(Oc2c3c4c(ccc3cc(c2c6c(c7c8c(ccc7cc6c9ccccc9)cccc8)O1)c5ccccc5)cccc4)O
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
Klucz InChI
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Benzoyloxylation of (aryl)oxindoles with benzoyl peroxide
  • Enantioselective synthesis of homoaldols and cyclic acetals via kinetic resoln of homoaldols
  • Desymmetrization of mono- and bicyclic N-acyl meso-aziridines by ring opening
  • Highly enantioselective addition of imides to imines to give aminals
  • Friedel-Crafts reaction of pyrroles with benzylidenebenzamides
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)