przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=P(O1)(O)OC2=C(C3=C(C4CCCCC4)C=C(C5CCCCC5)C=C3C6CCCCC6)C=C7C(C=CC(CCCCCCCC)=C7)=C2C8=C1C(C9=C(C%10CCCCC%10)C=C(C%11CCCCC%11)C=C9C%12CCCCC%12)=CC%13=CC(CCCCCCCC)=CC=C%138
InChI
1S/C84H113O4P/c1-3-5-7-9-11-19-33-59-47-49-71-69(51-59)57-77(79-73(63-39-25-15-26-40-63)53-67(61-35-21-13-22-36-61)54-74(79)64-41-27-16-28-42-64)83-81(71)82-72-50-48-60(34-20-12-10-8-6-4-2)52-70(72)58-78(84(82)88-89(85,86)87-83)80-75(65-43-29-17-30-44-65)55-68(62-37-23-14-24-38-62)56-76(80)66-45-31-18-32-46-66/h47-58,61-66H,3-46H2,1-2H3,(H,85,86)
Klucz InChI
PQFDAAYIQUVLDR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T511579-100MG | 4061833068854 |