Merck
T511609
Sigma-Aldrich
(S)-TCYP
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H81O4P
Masa cząsteczkowa:
993.34
Kod UNSPSC:
12161600
przydatność reakcji
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n/D
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C32H33O4P/c33-37(34)35-31-27(21-11-3-1-4-12-21)19-23-15-7-9-17-25(23)29(31)30-26-18-10-8-16-24(26)20-28(32(30)36-37)22-13-5-2-6-14-22/h7-10,15-22H,1-6,11-14H2,(H,33,34)
Klucz InChI
RMVWMWZCAKQBAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(S)-TCYP jest chiralnym katalizatorem kwasu fosforowego, który jest powszechnie stosowany w syntezie chemicznej. Stwierdzono, że jest on szczególnie skuteczny w promowaniu reakcji enancjoselektywnych. Sterycznie wymagający triscykloheksylobenzen w pozycjach 3 i 3′ (S)-TCYP ma znaczący wpływ steryczny i skutkuje wysokim poziomem enancjoselektywności.
Zastosowanie
(S)-TCYP został wykorzystany w asymetrycznych reakcjach typu aza-enowego, katalizując tworzenie wiązań C-C z wysokim poziomem diastereoselektywności
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)