Merck
659274
Sigma-Aldrich
Potassium allyltrifluoroborate
95%
Synonim(y):
Potassium trifluoro(prop-2-enyl)borate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)CC=C
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2H,1,3H2;/q-1;+1
Klucz InChI
TVPZAMJXLCDMIT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Organotrifluoroborate involved in:
  • Catalytic allylboration
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Pd-catalyzed heterocyclizations
  • Oxidation reactions and Oxidative Mannich reactions
  • Cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
659274-1G4061826699348