502111
EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix (without gases)
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 502.1,524.1,524.2
opis
Separate Source
Without gases
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?