Kluczowe dokumenty
47427-U
Supelco
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA 524.1,524.2
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix może być wykorzystywana do identyfikacji i ilościowego oznaczania lotnych związków organicznych (LZO) w wodzie pitnej. Warunkiem wstępnym metody EPA 524.2 jest zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem selektywnym, chromatografii gazowej/spektrometrii masowej lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Zastosowanie
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix może być stosowany jako standard analityczny do ilościowego oznaczania analitów lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku wewnętrznym, zewnętrznym i zawodowym za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Analit
Opis
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    tert-Butyl methyl ether
    Carbon disulfide
    Chloroacetonitrile
    1-Chlorobutane
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    Diethyl ether
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl acrylate
    Methyl methacrylate
    Nitrobenzene
    2-Nitropropane
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Tetrahydrofuran
    Zobacz wszystko (18)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)