Kluczowe dokumenty
40003
Supelco
Acrylonitrile solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 8031
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CC=C
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Klucz InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Guedidi et al.
Enzyme and microbial technology, 51(6-7), 325-333 (2012-10-09)
A combined fluorescence analysis, involving the use of steady-state fluorescence and fluorescence anisotropy was used, allowing eliciting information about the structural changes induced on trypsin after exposure to membrane surfaces with diverse chemistry, designed through a layer-by-layer methodology. Using this
Tandem catalytic acrylonitrile cross-metathesis and hydrogenation of nitriles with ruthenium catalysts: direct access to linear α,ω-aminoesters from renewables.
Xiaowei Miao et al.
ChemSusChem, 5(8), 1410-1414 (2012-06-19)
Oscar Martinez et al.
The Journal of chemical physics, 138(9), 094316-094316 (2013-03-15)
The rotational spectrum of protonated vinyl cyanide, CH2CHCNH(+), a prototypical branched nitrile species and likely intermediate in astronomical sources and in the planetary atmosphere of Titan, has been detected in a pulsed-discharge supersonic molecular beam by means of Fourier transform
Dokyoung Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(54), 6833-6835 (2012-06-02)
Reaction-based fluorescent probes for monoamine oxidases A and B are developed based on a new two-photon absorbing compound and its precursor. The probes show turn-on fluorescence response to the enzymes owing to the two-photon absorbing compound produced by the enzymatic
Danish J Malik et al.
PloS one, 7(8), e43354-e43354 (2012-08-24)
Novel carbon materials have been prepared by the carbonization of acrylonitrile (AN)/divinylbenzene (DVB) suspension porous copolymers having nominal crosslinking degrees in the range of 30-70% and obtained in the presence of various amounts of porogens. The carbons were obtained by