Merck
31564
Supelco
Acrylonitrile
analytical standard
Synonim(y):
Vinyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.06
Beilstein:
605310
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
1.83 (vs air)
ciśnienie pary
86 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98% (GC)
temp. samozapłonu
897 °F
jakość
stabilized
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
17 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Klucz InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acrylonitrile (AN) is a volatile liquid mostly used in manufacturing plastics and polymers.
Zastosowanie
Akrylonitryl jest stosowany w produkcji włókien akrylowych, żywic (akrylonitryl-butadien-styren, styren-akrylonitryl i inne) oraz kauczuków nitrylowych (butadien-akrylonitryl).
AN may have been used as standard during headspace gas chromatography for the determination of AN monomer in plastic containers and carbonated beverages.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Działania biochem./fizjol.
Przemysłowy czynnik rakotwórczy, który jest wielomiejscowym czynnikiem rakotwórczym u szczurów i prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Role of cytochrome P450 2E1 in the metabolism of acrylamide and acrylonitrile in mice.
Sumner SC
Chemical Research in Toxicology, 12(11), 1110-1116 (1999)
Determination of acrylonitrile monomer in plastic packaging and beverages by headspace gas chromatography.
Gawell, GB-M.
Analyst, 104.1235, 106-110 (1979)
R A Woutersen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 5-9 (1998-08-26)
Acrylonitrile is a monomer used extensively as a raw material in the manufacturing of acrylic fibers, plastics, synthetic rubbers, and acrylamide. It has been classified as a probable human carcinogen according to the results of numerous chronic rat bioassays. The
R Thier et al.
Archives of toxicology, 74(4-5), 184-189 (2000-08-26)
The high acute toxicity of acrylonitrile may be a result of its intrinsic biological reactivity or of its metabolite cyanide. Intravenous N-acetylcysteine has been recommended for treatment of accidental intoxications in acrylonitrile workers, but such recommendations vary internationally. Acrylonitrile is
N A Esmen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 63-70 (1998-08-26)
The reconstruction of worker exposures has been the mainstay of modem industrial epidemiologic studies. In most cases, the researchers are faced with the difficult dilemma created by the scarcity of the exposure measurement data vis-à-vis the demands for refined quantification.