Kluczowe dokumenty
CRM47525
Supelco
(±)-Geosmin and 2-Methylisoborneol Solution
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Synonim(y):
Drinking Water Odor Standards, Odor Standards
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
100 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
(±)-Geosmin and 2-Methylisoborneol are two non-toxic compounds responsible for the earthy and musty odor of water and soil. They are the secondary off-flavor metabolites produced by algae and bacteria under organic and aerobic conditions.
Zastosowanie
The CRM can also be used as follows:
  • Determination of geosmin and 2-methylisoborneol (2-MIB) in recirculating aquaculture systems (RAS) by stir bar sorptive extraction (SBSE) coupled with liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometric (LC-APCI-MS) detection
  • Detection of geosmin and 2-methylisoborneol in 100 cyanobacterial strains using solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS)
  • Simultaneous analysis of 51 odor-causing compounds in drinking water samples by liquid-liquid extraction (LLE) coupled with gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)
  • Optimization of a headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) method for the quantification of off-flavor compounds in wine samples
  • Development and validation of a gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method to measure off-flavor odorants in cork stopper samples following their headspace solid-phase microextraction using divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) coated fibers
Inne uwagi
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM475254061833542408