Kluczowe dokumenty
122793
Allyl cyanide
98%
Synonim(y):
3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
temp. samozapłonu
851 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
116-121 °C (lit.)
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCC#N
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
Klucz InChI
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?